Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
FID-kit 6,35 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
Catalog # 558-0234
Supplier:   Agilent
Gas clean filter
Catalog # 558-0234
Supplier:  Agilent
Gas clean filter
Gas clean filter
FID-kit 6,35 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
Price
2 010,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    FID-kit 6,35 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
  • Seq:
    16
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.