Orders LinkContactUsLinkComponent
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
20,00 µm, 0,53 mm, 25 m
  VARICP7594
 :   VARIAN
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
  VARICP7594
 :  VARIAN
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
20,00 µm, 0,53 mm, 25 m
2 140,00 €
1 * 1 ST
CP-PoraPLOT Amines is a unique column specially designed for the high retention analysis of very volatile amines.
  • Guaranteed performance for volatile amines providing ease-of-use
  • Very high efficiency at temperatures above ambient for lower cost per analysis
  • High sensitivity for amines and ammonia for accurate results
Temperature limits: -100 to 220/220 °C
  • Filmdikte:
    20,00 µm
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Lengte:
    25 m
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.