Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
TCD-kit 3,175 mm includes 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 2 filters
Catalogus # 558-0232
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # 558-0232
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
TCD-kit 3,175 mm includes 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 2 filters
Price
1 270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    TCD-kit 3,175 mm includes 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 2 filters
  • Seq:
    34