Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
FID-kit 3,175 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
  558-0230
 :   VARIAN
Gas clean filter
  558-0230
 :  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
FID-kit 3,175 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
1 950,00 €
1 * 1 ST
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
  • Omschrijving:
    FID-kit 3,175 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
  • Seq:
    17
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.