Combined pH electrode, InLab® Flow
Combined pH electrode, InLab® Flow, U402-S7/120, 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, DPA-gel, 2×ceramic, 12×120 mm, S7, Measurements in flow-through cell
Catalogus # METN59902854
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
Bestelinformatie: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Measurements in flow-through cell
- Type:U402-S7/120
- Omschrijving:Combined pH electrode, InLab® Flow
- Materiaal:Glas
- Seq:01
- Diafragma:2×ceramic
- Elektroliet:DPA-gel
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-BNC
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-4mm
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-DIN
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-2mm
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-Lemo 00
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-RCA
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- InLab® cable S7-BNC IP67
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.