Microplates, 96-well
U-bottom (chimney well), natural, rood, -
Catalogus # GREI650203_100
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
- Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
- Alphanumeric well coding
- High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
- Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
- RNase- and DNase-free
Documents
Specificaties
- Steriel:-
- Kleur:rood
- Omschrijving:U-bottom (chimney well), natural
- Seq:05
- Cat. No.:GREI650203_100
- Werkvolume:50 - 300 µl
- Wellprofiel:U-bodem
- Totaalvolume:355 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.