Microplates, 96-well
V-bottom (chimney well), natuur, 96, -
Catalogus # 736-0118
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
- Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
- Alphanumeric well coding
- High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
- Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
- RNase- and DNase-free
Documents
Specificaties
- Aant. wells:96
- Steriel:-
- Kleur:natuur
- Omschrijving:V-bottom (chimney well)
- Seq:10
- Cat. No.:736-0118
- Werkvolume:50 - 335 µl
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Wellprofiel:V-bodem
- Model:736-0118
- Totaalvolume:340 µl
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.