Orders LinkContactUsLinkComponent
Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 1,00 mm, 0,01 mm
Catalogus # HILG4007410
Leverancier:   HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Catalogus # HILG4007410
Leverancier:  HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 1,00 mm, 0,01 mm
Price
308,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    1,00 mm
  • Wanddikte:
    0,01 mm
  • Lengte:
    80 mm
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.