Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 2,00 mm, 0,01 mm
Catalogus # HILG4007620
Leverancier: HILGENBERG
Ga naar:
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Specificaties
- Ø uitw.:2,00 mm
- Wanddikte:0,01 mm
- Lengte:80 mm
- Seq:18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.