Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
wit, PE, 24/29
Catalogus # AZLOTRF596
Leverancier:   SciLabware
Polyethylene stoppers
Catalogus # AZLOTRF596
Leverancier:  SciLabware
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
wit, PE, 24/29
Price
26,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets.
Large head provides a good grip and gives protection if glassware is accidently knocked over.
 : 10/package
Specificaties
  • (NS):
    24/29
  • Kleur:
    wit
  • Materiaal:
    PE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.