Robottips voor Tecan®
902-262, 50 µl, -, -, transparant, 10 rekken met elk 96 stuks
736-0050
Hoogwaardige punten, bijzonder geschikt voor researchlaboratoria in moleculaire biologie.
- Transparant of zwart PP
- Tips met ART® filters: elimineren het risico van kruisbesmetting tussen monsters; ontworpen voor toepassingen met DNA, RNA en radioactieve en besmettelijke monsters
- Gecertificeerd RNase, DNase, DNA- en pyrogeenvrij
- Steriele tips: gesteriliseerd met gammastraling
- Tips met wijde opening: ontworpen voor toepassingen met monsters met hogere viscositeit
: Leverbaar in dozen met 10 rekken of 50 rekken (Econopak).
- Verpakt:10 rekken met elk 96 stuks
- Steriel:-
- Volume:50 µl
- Tip stijl:902-262
- Tip kleur:transparant
- Filter:-
- Cat. No.:736-0050
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage