Robottips voor Tecan®
904-262, 1000 µl, -, -, transparant, 10 rekken met elk 96 stuks
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Robottips voor Tecan®
Catalog # 736-0066
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Hoogwaardige punten, bijzonder geschikt voor researchlaboratoria in moleculaire biologie.
- Transparant of zwart PP
- Tips met ART® filters: elimineren het risico van kruisbesmetting tussen monsters; ontworpen voor toepassingen met DNA, RNA en radioactieve en besmettelijke monsters
- Gecertificeerd RNase, DNase, DNA- en pyrogeenvrij
- Steriele tips: gesteriliseerd met gammastraling
- Tips met wijde opening: ontworpen voor toepassingen met monsters met hogere viscositeit
Ordering information: Leverbaar in dozen met 10 rekken of 50 rekken (Econopak).
Specifications
- Verpakt:10 rekken met elk 96 stuks
- Steriel:-
- Volume:1000 µl
- Tip stijl:904-262
- Tip kleur:transparant
- Filter:-
- Cat. No.:736-0066
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage