Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Microsorb™ MV, Analytisch, C18, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Catalogus # VARIR0086203C5
Leverancier:   VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Catalogus # VARIR0086203C5
Leverancier:  VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Microsorb™ MV, Analytisch, C18, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
783,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microsorb™ C18 is an octadecylsilane-covered silica that has been bonded using monofunctional bonding agents under optimised conditions. This material is then endcapped with trimethylsilyl groups to minimise nonspecific binding, maximise mass recoveries and improve peak shape.
C18 columns are typically used with water/methanol or water/acetonitrile solvent combinations and are ideal for the separation of small molecules, proteins, or peptides with differing hydrophobicities.
Specificaties
  • Kolomtype:
    Analytisch
  • Ø inw.:
    4,60 mm
  • Partikelgrootte:
    5 µm
  • Poriëngrootte:
    300 Å
  • Omschrijving:
    Microsorb™ MV
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Fase:
    C18
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.