Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-Ostwald-viscometers
Micro-Ostwald-viscometers
1,2 - 18 mm²/s, 0,03 K, 290 mm, 0,60 mm
Catalogus # SCOI285404314
Leverancier:   SI Analytics
Micro-Ostwald-viscometers
Catalogus # SCOI285404314
Leverancier:  SI Analytics
Micro-Ostwald-viscometers
Micro-Ostwald-viscometers
1,2 - 18 mm²/s, 0,03 K, 290 mm, 0,60 mm
Price
447,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    1,2 - 18 mm²/s
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    007
  • Constante:
    0,03 K
  • Ø inw.:
    0,60 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    442-1233
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 82,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    442-1235
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 15,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    442-1234
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 13,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    442-1236
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 13,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    442-1237
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14,50 €