Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
10 ml, 100 mm
N° de catalogue 231-0066
Fournisseur:   KARTELL
Maatscheppen
N° de catalogue 231-0066
Fournisseur:  KARTELL
Maatscheppen
Maatscheppen
10 ml, 100 mm
Prix
24,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkt handvat.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in het handvat gedrukt zodat deze eenvoudig kan worden afgelezen
Spécifications
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Lengte:
    100 mm
  • Seq:
    02