Slide Boxes
transparant, PC, 50, 172×83×31 mm
Catalogus # GLWAK51
Leverancier: GLW
Ga naar:
Product Details & Documents
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:50
- Kleur:transparant
- Materiaal:PC
- Seq:10
- b×d×h:172×83×31 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #KleurMateriaalBeschikbaarheidPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20grijsPSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2,80 €
Productinformatie
- Catalogus #KleurMateriaalBeschikbaarheidPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK15witPSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 Un. - 5,94 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.