Orders LinkContactUsLinkComponent
Aerosolfilterhouders
Open filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
  MILFXX5004710
 :   Merck
Aerosolfilterhouders
  MILFXX5004710
 :  Merck
Aerosolfilterhouders
Aerosolfilterhouders
Open filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
1 000,00 €
1 * 1 ST
Vacuümfilter lucht of andere gassen uit open atmosferen of gesloten systemen voor analyse van deeltjesverontreiniging.
 :
 :
 :
  • Ø uitw.:
    69 mm
  • Voor Ø:
    47 mm
  • Omschrijving:
    Open filter holder
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    MILFXX5004710
  • Type:
    Aerosol
  • Filtratieoppervlak:
    9,6 cm²
  • Afmetingen:
    Length: 102 mm, Ø: 69 mm
  • In-/uitlaataansluiting verbindingen:
    Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • MILFXX6200004
    Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steel
    1 * 1 ST - 210,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MILFXX5000020
    Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterile
    1 * 1 ST - 145,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.