Aerosolfilterhouders
Open filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
MILFXX5004710
: Merck
Vacuümfilter lucht of andere gassen uit open atmosferen of gesloten systemen voor analyse van deeltjesverontreiniging.
:
:
:
- Ø uitw.:69 mm
- Voor Ø:47 mm
- Omschrijving:Open filter holder
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Cat. No.:MILFXX5004710
- Type:Aerosol
- Filtratieoppervlak:9,6 cm²
- Afmetingen:Length: 102 mm, Ø: 69 mm
- In-/uitlaataansluiting verbindingen:Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.