Aerosolfilterhouders
Standard filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
Catalogus # MILFXX5004700
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Vacuümfilter lucht of andere gassen uit open atmosferen of gesloten systemen voor analyse van deeltjesverontreiniging.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Specificaties
- Ø uitw.:69 mm
- Voor Ø:47 mm
- Omschrijving:Standard filter holder
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:03
- Cat. No.:MILFXX5004700
- Type:Aerosol
- Filtratieoppervlak:9,6 cm²
- Afmetingen:Length: 178 mm, Ø: 69 mm
- In-/uitlaataansluiting verbindingen:Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelAerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelMILFXX6200004Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 210,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileFlow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileMILFXX5000020Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 145,00 €