Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphite standard solution
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, 500 ml, 15 mg/l as SO3, 500 mL
Catalogus # HACH2408449
Leverancier:   Hach
Sulphite standard solution
Catalogus # HACH2408449
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Sulphite standard solution
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, 500 ml, 15 mg/l as SO3, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
69,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    15 mg/l as SO<sub>3</sub>
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Sulfite standard solution, 500 ml
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.