Orders LinkContactUsLinkComponent
Silica standard solution
Silica standard solution
Silica standard solution, 1000 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL
Catalogus # 705-2024
Leverancier:   Hach
Silica standard solution
Catalogus # 705-2024
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Silica standard solution
Silica standard solution, 1000 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL
CAS-nummer:  
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    1000 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Silica standard solution
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.