Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining baskets and racks
Staining baskets and racks
Staining basket, for 30 vertical slides, 70×90 mm
Catalogus # DELTCP-30
Leverancier:   DELTALAB
Staining baskets and racks
Catalogus # DELTCP-30
Leverancier:  DELTALAB
Staining baskets and racks
Staining basket, for 30 vertical slides, 70×90 mm
Price
74,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Omschrijving:
    Staining basket, for 30 vertical slides, 70×90 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.