Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
100 ml, 200 mm
N° de catalogue 231-0337
Fournisseur:   Brand
Maatscheppen
N° de catalogue 231-0337
Fournisseur:  Brand
Maatscheppen
Maatscheppen
100 ml, 200 mm
Prix
26,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Spécifications
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Lengte:
    200 mm