Wire triangles
Met gladde aardewerk leidingen, buislengte 40 mm
Catalogus # HECH41065004
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Specificaties
- Omschrijving:Met gladde aardewerk leidingen, buislengte 40 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.