Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Zonder matglazen uiteinde, in cellofaan verpakt, 1 mm, 76×26 mm
Catalog # 631-0701
Supplier:   Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Catalog # 631-0701
Supplier:  Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Zonder matglazen uiteinde, in cellofaan verpakt, 1 mm, 76×26 mm
Price
4,90 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Vooraf was en polijsten
Conform to ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I
Specifications
  • Omschrijving:
    Zonder matglazen uiteinde, in cellofaan verpakt
  • l×b:
    76×26 mm
  • Seq:
    03
  • Dikte:
    1 mm