Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups for auto analyser
Sample cups for auto analyser
For Hitachi autoanalysers, 3,0 ml
Catalogus # KIMA18320
Sample cups for auto analyser
Catalogus # KIMA18320
Sample cups for auto analyser
For Hitachi autoanalysers, 3,0 ml
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cups made of PS for auto analyser.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Capaciteit:
    3,0 ml
  • Omschrijving:
    For Hitachi autoanalysers
  • Seq:
    04