Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 150 ml, 250 mm, HDPE
Catalogus # AZLOSWL028
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
- Lightweight
- Good chemical resistance
- Food safe
Specificaties
- Capaciteit:150 ml
- Omschrijving:Scoops, chemical resistand and food safe
- Lengte:250 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.