Sample cups for auto analyser
For Centrifichem autoanalysers, 0,25 ml
Catalogus # KIMA18151
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ga naar:
Product Details & Documents
Cups made of PS for auto analyser.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specificaties
- Capaciteit:0,25 ml
- Omschrijving:For Centrifichem autoanalysers
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.