Pincetten
Stomp, 253 mm
232-2003
: KARTELL
Geel POM. Multifunctionele klemtang voor een groot aantal toepassingen.
- Goede chemische bestendigheid, niet geschikt voor gebruik met sterke zuren en oplosmiddelen
- Autoclaveerbaar
- Robuust, buigzaam, komt goed in de oorspronkelijke vorm terug
- Type:Stomp
- Lengte:253 mm