Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetten
Pincetten
Stomp, 147 mm
Catalogus # 232-2001
Leverancier:   KARTELL
Pincetten
Catalogus # 232-2001
Leverancier:  KARTELL
Pincetten
Pincetten
Stomp, 147 mm
Price
41,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Geel POM. Multifunctionele klemtang voor een groot aantal toepassingen.
  • Goede chemische bestendigheid, niet geschikt voor gebruik met sterke zuren en oplosmiddelen
  • Autoclaveerbaar
  • Robuust, buigzaam, komt goed in de oorspronkelijke vorm terug
Specificaties
  • Type:
    Stomp
  • Lengte:
    147 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.