Multifunctionele bakken, gekleurd
rood, 175×100×34 mm, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
Catalogus # 216-1123
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschillende kleuren
- 2 formaten
- Goede chemische en thermische bestendigheid
Multifunctionele bakken voor een groot aantal toepassingen.
Specificaties
- Uitw. b×d×h:205×130×37 mm
- Kleur:rood
- Seq:05
- b×d×h:175×100×34 mm
- Int. b×d×h:175×100×34 mm