Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Multifunctionele bakken, gekleurd

Multifunctionele bakken, gekleurd

groen, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Catalog # 216-1129
Supplier:   MULTIROIR
Multifunctionele bakken, gekleurd
Catalog # 216-1129
Supplier:  MULTIROIR
Multifunctionele bakken, gekleurd
Multifunctionele bakken, gekleurd

groen, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm

Price
14,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschillende kleuren
  • 2 formaten
  • Goede chemische en thermische bestendigheid

Multifunctionele bakken voor een groot aantal toepassingen.

Specifications
  • Uitw. b×d×h:
    260×196×42 mm
  • Kleur:
    groen
  • Seq:
    08
  • Int. b×d×h:
    210×150×40 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.