Multifunctionele bakken, gekleurd
blauw, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Catalogus # 216-1127
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschillende kleuren
- 2 formaten
- Goede chemische en thermische bestendigheid
Multifunctionele bakken voor een groot aantal toepassingen.
Documents
Specificaties
- Uitw. b×d×h:260×196×42 mm
- Kleur:blauw
- Seq:09
- Int. b×d×h:210×150×40 mm