Multifunctionele bakken, gekleurd
wit, 196×260×42 mm, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Catalogus # 216-1125
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschillende kleuren
- 2 formaten
- Goede chemische en thermische bestendigheid
Multifunctionele bakken voor een groot aantal toepassingen.
Specificaties
- Uitw. b×d×h:260×196×42 mm
- Kleur:wit
- Seq:06
- b×d×h:196×260×42 mm
- Int. b×d×h:210×150×40 mm