Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
290×220×60 mm, 250×180×60 mm
Catalogus # 216-0047
Leverancier:   BOCHEM
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-0047
Leverancier:  BOCHEM
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
290×220×60 mm, 250×180×60 mm
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    290×220×60 mm
  • Seq:
    02
  • Int. b×d×h:
    250×180×60 mm