Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
45 ml, 45×39 mm, 1,0 mm
Catalogus # NICK306
Leverancier:   NICKEL ELECTRO
Kroezen
Catalogus # NICK306
Leverancier:  NICKEL ELECTRO
Kroezen
Kroezen
45 ml, 45×39 mm, 1,0 mm
Price
220,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of zirconium.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    45×39 mm
  • Capaciteit:
    45 ml
  • Seq:
    07
  • Dikte:
    1,0 mm