Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
40 ml, 45×38 mm, 1,0 mm
Catalogus # NICK305
Leverancier:   NICKEL ELECTRO
Kroezen
Catalogus # NICK305
Leverancier:  NICKEL ELECTRO
Kroezen
Kroezen
40 ml, 45×38 mm, 1,0 mm
Price
247,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of zirconium.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    45×38 mm
  • Capaciteit:
    40 ml
  • Seq:
    06
  • Dikte:
    1,0 mm