Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Catalogus # NICK302
Leverancier:   NICKEL ELECTRO
Kroezen
Catalogus # NICK302
Leverancier:  NICKEL ELECTRO
Kroezen
Kroezen
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Price
220,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of zirconium.
 : Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    35×35 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Seq:
    03
  • Dikte:
    1,0 mm