Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting trays
Dissecting trays
500×350×50 mm
Catalogus # NICK698
Leverancier:   NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Catalogus # NICK698
Leverancier:  NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Dissecting trays
500×350×50 mm
Price
145,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy handling
For use in laboratories and schools.
Specificaties
  • b×d×h:
    500×350×50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.