Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
13 mm, 500 mm
Catalogus # BOCH5180
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Catalogus # BOCH5180
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
13 mm, 500 mm
Price
26,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specificaties
  • Ø:
    13 mm
  • Lengte:
    500 mm
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.