Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 750 mm, M10
Catalogus # BOCH5172
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Catalogus # BOCH5172
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 750 mm, M10
Price
35,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Specificaties
  • Ø:
    13 mm
  • Schroefdraad:
    M10
  • Lengte:
    750 mm
  • Seq:
    12
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.