Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 600 mm
Catalogus # BOCH5121
Leverancier:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Catalogus # BOCH5121
Leverancier:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 600 mm
Price
20,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    600 mm
  • Seq:
    03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.