Klemmen, micro
Clamps, micro, finger with cork, round jaws, Roestvrij staal 18/10, 15 mm, 150 mm
Catalogus # BOCH5400
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Micro clamps made of stainless steel.
- Fingers are covered with either a layer of cork or with silicone coating to protect clamped items
- With round or angled jaws
Specificaties
- Spanwijdte:15 mm
- Omschrijving:Clamps, micro, finger with cork, round jaws
- Lengte:150 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.