Statiefkoppelingen voor frames, 90°
13 mm, Geaard gietijzer, verchroomd
Catalog # 241-7186
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Voor staven tot 13 mm.
- Hoek: 90°
- Met hartschroeven
Specifications
- Spanwijdte:13 mm
- Materiaal:Geaard gietijzer, verchroomd