Statiefkoppelingen
Duimschroef, verchroomd, 16,5 mm, Geaard gietijzer, verchroomd
Catalogus # 241-7179
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Klembereik tot max. 16 mm.
- Hoek: 90°+ 180°
- Voor snelle en eenvoudige montage
Specificaties
- Spanwijdte:16,5 mm
- Omschrijving:Duimschroef, verchroomd
- Materiaal:Geaard gietijzer, verchroomd
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.