Buretklemmen
Staal, verzinkt, vingers met siliconencoating, 0 - 20 mm, Twee buretten
Catalogus # BOCH5477
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Burette clamps made of zinc plated stainless steel.
- Fingers are covered with silicone coating to protect clamped items
- Single sided or double sided available
Specificaties
- Voor:Twee buretten
- Spanwijdte:0 - 20 mm
- Materiaal:Staal, verzinkt, vingers met siliconencoating