Buretklemmen
Staal, verzinkt, vingers met siliconencoating, 0 - 20 mm, Eén buret
BOCH5476
: BOCHEM
Burette clamps made of zinc plated stainless steel.
- Fingers are covered with silicone coating to protect clamped items
- Single sided or double sided available
- Voor:Eén buret
- Spanwijdte:0 - 20 mm
- Materiaal:Staal, verzinkt, vingers met siliconencoating