Weegscheppen
Weegschep met knop, gecoat met PTFE, 235 mm, 31 mm
Catalogus # BOCH8265
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Specificaties
- Breedte:31 mm
- Omschrijving:Weegschep met knop, gecoat met PTFE
- Lengte:235 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.