Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegscheppen
Weegschep, conische vorm, 330 mm, 100 mm
  BOCH3606
 :   BOCHEM
Weegscheppen
  BOCH3606
 :  BOCHEM
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep, conische vorm, 330 mm, 100 mm
54,00 €
1 * 1 ST
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
  • Breedte:
    100 mm
  • Omschrijving:
    Weegschep, conische vorm
  • Lengte:
    330 mm
  • Seq:
    03