Weegscheppen
Weegschep, conische vorm, 290 mm, 75 mm
Catalogus # BOCH3605
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Specificaties
- Breedte:75 mm
- Omschrijving:Weegschep, conische vorm
- Lengte:290 mm
- Seq:02