Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep met knop, 235 mm, 31 mm
N° de catalogue BOCH3602
Fournisseur:   BOCHEM
Weegscheppen
N° de catalogue BOCH3602
Fournisseur:  BOCHEM
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep met knop, 235 mm, 31 mm
Prix
18,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Specifications
  • Breedte:
    31 mm
  • Omschrijving:
    Weegschep met knop
  • Lengte:
    235 mm
  • Seq:
    03